3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400320-1G OR400320-250MG OR400320-5G
APOSOR400320-1GEA 406 EUR
APOSOR400320-1G APOSOR400320-250MG APOSOR400320-5G
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22544395
CAS-Nummer: 214760-34-6