2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-4-(1,1,3,3-tetramethylbut-1-yl)phenol, 2-Bromo-4-(2,4,4-trimethylpent-2-yl)phenol, 2-Bromo-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
OR40033-25G
OR40033-5G
OR40033-100G
APOSOR40033-25GEA
30.6
EUR
APOSOR40033-25G
APOSOR40033-5G
APOSOR40033-100G
2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
Formel:
C₁₄H₂₁BrO Molecular Weight: 285.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907053 CAS-Nummer: 57835-35-5 |