4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400330-1G
OR400330-250MG
OR400330-5G
APOSOR400330-1GEA
348
EUR
APOSOR400330-1G
APOSOR400330-250MG
APOSOR400330-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol
Formel:
C₆H₃BrClIO Molecular Weight: 333,349 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26895843 CAS-Nummer: 858855-18-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |