Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400352-1G OR400352-250MG
APOSOR400352-1GEA 104 EUR
APOSOR400352-1G APOSOR400352-250MG
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11041293
CAS-Nummer: 159847-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III