2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400360-1G OR400360-5G
APOSOR400360-1GEA 116 EUR
APOSOR400360-1G APOSOR400360-5G
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20485816
CAS-Nummer: 99767-45-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III