2-Vinylthiophene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400376-1G OR400376-250MG OR400376-5G
APOSOR400376-1GEA 50.9 EUR
APOSOR400376-1G APOSOR400376-250MG APOSOR400376-5G
2-Vinylthiophene 97%
2-Vinylthiophene
Formel: C₆H₆S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00085296
CAS-Nummer: 1918-82-7
UN: 1993
ADR: 3,III