3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400404-1G OR400404-250MG
APOSOR400404-1GEA 509 EUR
APOSOR400404-1G APOSOR400404-250MG
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
Molecular Weight: 312,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09836677
CAS-Nummer: 249647-26-5