Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400412-1G OR400412-250MG
APOSOR400412-1GEA 881 EUR
APOSOR400412-1G APOSOR400412-250MG
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24673848
CAS-Nummer: 55204-14-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable