3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400418-1G OR400418-250MG OR400418-5G
APOSOR400418-1GEA 377 EUR
APOSOR400418-1G APOSOR400418-250MG APOSOR400418-5G
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Molecular Weight: 310.915 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779023
CAS-Nummer: 873387-82-7