Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400422-250MG OR400422-1G
APOSOR400422-250MGEA 377 EUR
APOSOR400422-250MG APOSOR400422-1G
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26863464
CAS-Nummer: 90484-52-9