4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromo-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400429-1G OR400429-250MG OR400429-100MG
APOSOR400429-1GEA 580 EUR
APOSOR400429-1G APOSOR400429-250MG APOSOR400429-100MG
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₇BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22558067
CAS-Nummer: 1360954-62-6