2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400461-250MG OR400461-1G OR400461-5G
APOSOR400461-250MGEA 58 EUR
APOSOR400461-250MG APOSOR400461-1G APOSOR400461-5G
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₈BrNO₃
Molecular Weight: 246.058 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21868786
CAS-Nummer: 169045-04-9