5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400490-1G OR400490-250MG OR400490-5G
APOSOR400490-1GEA 0 EUR
APOSOR400490-1G APOSOR400490-250MG APOSOR400490-5G
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride
Formel: C₉H₆BrNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23708526
CAS-Nummer: 1427368-55-5