Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400515-1G
OR400515-25G
OR400515-5G
APOSOR400515-1GEA
50.9
EUR
APOSOR400515-1G
APOSOR400515-25G
APOSOR400515-5G
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Molecular Weight: 260,042 g/mol Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00087891 CAS-Nummer: 5337-09-7 |