2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromo-3-iodophenyl)methanol
OR400516-1G
OR400516-5G
APOSOR400516-1GEA
242
EUR
APOSOR400516-1G
APOSOR400516-5G
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrIO Molecular Weight: 312.93 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11520410 CAS-Nummer: 1261644-21-6 |