2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-iodobenzene
OR400517-5G OR400517-1G OR400517-250MG
APOSOR400517-5GEA 424 EUR
APOSOR400517-5G APOSOR400517-1G APOSOR400517-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Molecular Weight: 375,827 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025461
CAS-Nummer: 1261649-03-9
UN: 3261
ADR: 8,III