2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400518-250MG OR400518-1G OR400518-5G
APOSOR400518-250MGEA 190 EUR
APOSOR400518-250MG APOSOR400518-1G APOSOR400518-5G
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Molecular Weight: 310.915 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520407
CAS-Nummer: 1261850-39-8