4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-N-methoxy-N,3-dimethylbenzamide
OR400581-1G OR400581-5G
APOSOR400581-1GEA 464 EUR
APOSOR400581-1G APOSOR400581-5G
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
Molecular Weight: 258,112 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26802226
CAS-Nummer: 170230-01-0