Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-bromo-3-(bromomethyl)benzoate
OR400600-1G OR400600-250MG OR400600-5G
APOSOR400600-1GEA 132 EUR
APOSOR400600-1G APOSOR400600-250MG APOSOR400600-5G
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11858300
CAS-Nummer: 142031-67-2