4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400605-25G OR400605-5G
APOSOR400605-25GEA 0 EUR
APOSOR400605-25G APOSOR400605-5G
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779493
CAS-Nummer: 22996-19-6