4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400627-1G
OR400627-250MG
APOSOR400627-1GEA
522
EUR
APOSOR400627-1G
APOSOR400627-250MG
4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide, tech
4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide
Formel:
C₉H₁₂BrN·BrH Molecular Weight: 295,014 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195837 CAS-Nummer: 1116572-69-0 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |