4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400628-1G OR400628-250MG OR400628-5G
APOSOR400628-1GEA 0 EUR
APOSOR400628-1G APOSOR400628-250MG APOSOR400628-5G
4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde 95%
4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847312
CAS-Nummer: 121404-83-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III