4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400632-1G
OR400632-250MG
OR400632-5G
APOSOR400632-1GEA
313
EUR
APOSOR400632-1G
APOSOR400632-250MG
APOSOR400632-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Formel:
C₆H₃BrINO₃ Molecular Weight: 343.901 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28397822 CAS-Nummer: 58349-02-3 |