5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR400635-1G
OR400635-5G
OR400635-25G
APOSOR400635-1GEA
21.9
EUR
APOSOR400635-1G
APOSOR400635-5G
APOSOR400635-25G
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Molecular Weight: 232,031 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848688 CAS-Nummer: 1241894-37-0 |