4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
OR400663-1G
OR400663-5G
APOSOR400663-1GEA
26.1
EUR
APOSOR400663-1G
APOSOR400663-5G
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Formel:
C₉H₉BrO Molecular Weight: 213.071 g/mol Schmelzpunkt: 31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045017 CAS-Nummer: 37074-40-1 |