7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400680-100MG OR400680-1G
APOSOR400680-100MGEA 128 EUR
APOSOR400680-100MG APOSOR400680-1G
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrINO
Molecular Weight: 323,913 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28515360
CAS-Nummer: 1845689-86-2