3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400681-1G OR400681-250MG OR400681-5G
APOSOR400681-1GEA 0 EUR
APOSOR400681-1G APOSOR400681-250MG APOSOR400681-5G
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12197192
CAS-Nummer: 1181458-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III