4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400689-1G OR400689-250MG
APOSOR400689-1GEA 406 EUR
APOSOR400689-1G APOSOR400689-250MG
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₃
Molecular Weight: 247.046 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28515361
CAS-Nummer: 1613265-20-5