4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400694-250MG OR400694-1G
APOSOR400694-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR400694-250MG APOSOR400694-1G
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
4-Methoxy-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08729266
CAS-Nummer: 27080-53-1