Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400756-1G OR400756-250MG OR400756-5G
APOSOR400756-1GEA 580 EUR
APOSOR400756-1G APOSOR400756-250MG APOSOR400756-5G
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Molecular Weight: 243.054 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110489
CAS-Nummer: 750585-94-5