4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400762-1G OR400762-250MG
APOSOR400762-1GEA 435 EUR
APOSOR400762-1G APOSOR400762-250MG
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₃
Molecular Weight: 229.027 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20485838
CAS-Nummer: 776315-23-2