2-Bromo-6-formylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400774-1G OR400774-250MG
APOSOR400774-1GEA 719 EUR
APOSOR400774-1G APOSOR400774-250MG
2-Bromo-6-formylbenzoic acid 95%
2-Bromo-6-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₃
Molecular Weight: 229.027 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28357172
CAS-Nummer: 1245915-98-3