3-Bromo-2-iodonitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-iodo-3-nitrobenzene
OR400777-1G OR400777-250MG OR400777-5G
APOSOR400777-1GEA 68.3 EUR
APOSOR400777-1G APOSOR400777-250MG APOSOR400777-5G
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
Molecular Weight: 327,902 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16660176
CAS-Nummer: 32337-96-5