6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400780-1G OR400780-250MG
APOSOR400780-1GEA 719 EUR
APOSOR400780-1G APOSOR400780-250MG
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29037275
CAS-Nummer: 1934421-15-4