2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-6-methoxy-1,4-diazine
OR40079-1G OR40079-250MG OR40079-5G
APOSOR40079-1GEA 163 EUR
APOSOR40079-1G APOSOR40079-250MG APOSOR40079-5G
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
2-Bromo-6-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molecular Weight: 189.01 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10688549
CAS-Nummer: 91678-76-1