2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400793-1G OR400793-250MG
APOSOR400793-1GEA 654 EUR
APOSOR400793-1G APOSOR400793-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₃
Molecular Weight: 251,462 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29037278
CAS-Nummer: 1934463-24-7