(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400805-1G
OR400805-250MG
OR400805-5G
APOSOR400805-1GEA
58
EUR
APOSOR400805-1G
APOSOR400805-250MG
APOSOR400805-5G
(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide 95%
(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide
Formel:
C₅H₉NO₃S Molecular Weight: 163.195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26406787 CAS-Nummer: 143577-46-2 |