3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40081-1G OR40081-250MG
APOSOR40081-1GEA 420 EUR
APOSOR40081-1G APOSOR40081-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
Formel: C₅H₃ClN₄
Molecular Weight: 154,557 g/mol
Schmelzpunkt: 194…196 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10697779
CAS-Nummer: 54632-11-0