5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Methylpyrazine-2-carbaldehyde, 2-Formyl-5-methylpyrazine, 2-Formyl-5-methyl-1,4-diazine

OR40083-1G OR40083-5G OR40083-25G
APOSOR40083-1GEA 53.8 EUR
APOSOR40083-1G APOSOR40083-5G APOSOR40083-25G
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122.125 g/mol
Siedepunkt: 38…40 °C (1 mm Hg)
Schmelzpunkt: 42278 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10697792
CAS-Nummer: 50866-30-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR