4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400871-1G OR400871-250MG
APOSOR400871-1GEA 719 EUR
APOSOR400871-1G APOSOR400871-250MG
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆BrIN₂
Molecular Weight: 312,934 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30730274
CAS-Nummer: 2149591-36-4