2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400877-250MG
OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA
0
EUR
APOSOR400877-250MG
APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Formel:
C₉H₁₁BrO Siedepunkt: 131…140 °C (21 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398319 CAS-Nummer: 122950-66-7 |