2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400883-1G
OR400883-5G
OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA
34.8
EUR
APOSOR400883-1G
APOSOR400883-5G
APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,175 g/mol Schmelzpunkt: 44…46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783657 CAS-Nummer: 67639-61-6 |