2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Methoxy-3-methylphenyl)methanol
OR400884-1G OR400884-250MG OR400884-5G
APOSOR400884-1GEA 30.6 EUR
APOSOR400884-1G APOSOR400884-250MG APOSOR400884-5G
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12031989
CAS-Nummer: 74090-48-5