2-Bromo-3’-bromopropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400893-1G OR400893-250MG OR400893-5G
APOSOR400893-1GEA 212 EUR
APOSOR400893-1G APOSOR400893-250MG APOSOR400893-5G
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
Formel: C₉H₈Br₂O
Molecular Weight: 291.967 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04118000
CAS-Nummer: 76650-08-3