N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400941-1G
OR400941-5G
APOSOR400941-1GEA
42.2
EUR
APOSOR400941-1G
APOSOR400941-5G
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 186.251 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22575146 CAS-Nummer: 215950-19-9 |