4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1-chloro-3-iodo-2-methoxybenzene
OR400944-1G
OR400944-250MG
OR400944-5G
APOSOR400944-1GEA
522
EUR
APOSOR400944-1G
APOSOR400944-250MG
APOSOR400944-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole
Formel:
C₇H₅BrClIO Molecular Weight: 347.375 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD31561245 CAS-Nummer: 861083-70-7 |