Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400949-1G OR400949-5G OR400949-25G
APOSOR400949-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400949-1G APOSOR400949-5G APOSOR400949-25G
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870175
CAS-Nummer: 1261588-35-5