Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR400951-1G OR400951-5G
APOSOR400951-1GEA 0 EUR
APOSOR400951-1G APOSOR400951-5G
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Molecular Weight: 340,941 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01851253
CAS-Nummer: 717880-58-5