Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400952-1G OR400952-5G OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA 184 EUR
APOSOR400952-1G APOSOR400952-5G APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Molecular Weight: 340,941 g/mol
Schmelzpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16877107
CAS-Nummer: 1093418-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III