4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR400973-250MG
OR400973-1G
APOSOR400973-250MGEA
0
EUR
APOSOR400973-250MG
APOSOR400973-1G
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClIO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09836681 CAS-Nummer: 276866-90-1 |